Learn More
TOKU-E™ Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30044058 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044058 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor K03510x1ML
Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Kanamycin Acid Sulfate in water.
  • CAS Number: 64013-70-3
  • Molecular Formula: C18H36N4O11 · 2 H2SO4
  • Molecular Weight: 680.65 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomycines kanamyceticus
  • Spectrum: Kanamycin is a broad spectrum and inhibits growth of Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, and mycoplasmas
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, lodging between the 16S rRNA and S12 protein. This interferes with the translational initiation complex causing misreading of the mRNA, and production of a faulty or non-existent protein
Especificaciones
CAS 64013-70-3
Nombre del producto químico o material Kanamycin Acid Sulfate
Color Clear, colorless
Contenido y almacenamiento -20°C, Protect from light
Descripción Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Concentración 50.0 to 52.5 mg/mL
Formulario Clear, colorless solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in Water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Fuente Streptomyces Kanamyceticus
Especie Bacteria