Learn More
Melford Kanamicina A
Código de producto. 30018366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018366 5 g 5 g
30018363 1 g 1 g
30018364 10 g 10 g
30018365 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018366 Proveedor Melford N.º de proveedor K220005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
La kanamicina A es un antibiótico aminoglucósido que se utiliza ampliamente en el campo de las ciencias de la vida.
La kanamicina A es un antibiótico aminoglucósido que se utiliza ampliamente en el campo de las ciencias de la vida. Se deriva de la bacteria Streptomyces kanamyceticus y tiene potentes propiedades antimicrobianas contra un amplio espectro de bacterias.
En el mercado de las ciencias biológicas, la kanamicina A se utiliza principalmente como agente selectivo en aplicaciones de microbiología y biología molecular. Se incorpora comúnmente a los medios de cultivo para inhibir el crecimiento de bacterias que no poseen el gen de resistencia a la kanamicina. Esta propiedad selectiva permite el aislamiento e identificación de células u organismos que han sido modificados genéticamente para expresar el gen de resistencia.
Los investigadores y científicos que trabajan en diversos campos, como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología, utilizan kanamicina A en experimentos que involucran tecnología de ADN recombinante.
A menudo se emplea como marcador seleccionable en plásmidos y otros vectores para garantizar que sólo las células que llevan el material genético deseado sobrevivan y proliferen.
Además, la kanamicina A se utiliza en entornos de laboratorio para estudiar los mecanismos de resistencia bacteriana y evaluar la eficacia de los compuestos antimicrobianos. Su actividad de amplio espectro y baja toxicidad lo convierten en una herramienta valiosa para los investigadores que estudian la genética bacteriana, la expresión de proteínas y la resistencia a los antibióticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin A
CAS 25389-94-0
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C18H36N4O11-H2SO4