Learn More
Melford Kanamicina A
Description
La kanamicina A es un antibiótico aminoglucósido que se utiliza ampliamente en el campo de las ciencias de la vida.
En el mercado de las ciencias biológicas, la kanamicina A se utiliza principalmente como agente selectivo en aplicaciones de microbiología y biología molecular. Se incorpora comúnmente a los medios de cultivo para inhibir el crecimiento de bacterias que no poseen el gen de resistencia a la kanamicina. Esta propiedad selectiva permite el aislamiento e identificación de células u organismos que han sido modificados genéticamente para expresar el gen de resistencia.
Los investigadores y científicos que trabajan en diversos campos, como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología, utilizan kanamicina A en experimentos que involucran tecnología de ADN recombinante.
A menudo se emplea como marcador seleccionable en plásmidos y otros vectores para garantizar que sólo las células que llevan el material genético deseado sobrevivan y proliferen.
Además, la kanamicina A se utiliza en entornos de laboratorio para estudiar los mecanismos de resistencia bacteriana y evaluar la eficacia de los compuestos antimicrobianos. Su actividad de amplio espectro y baja toxicidad lo convierten en una herramienta valiosa para los investigadores que estudian la genética bacteriana, la expresión de proteínas y la resistencia a los antibióticos.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Kanamycin A |
| CAS | 25389-94-0 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C18H36N4O11-H2SO4 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.