Learn More
Thermo Scientific™ Discos de 1000 μg de kanamicina
Descrizione
Identificar provisionalmente bacilos anaerobios gramnegativos con discos de 1000 μg de kanamicina Oxoid™ Thermo Scientific™. La kanamicina es un aminoglucósido que, en altas concentraciones, puede usarse en combinación con discos de sensibilidad de rutina para identificar provisionalmente bacilos gramnegativos anaerobios.
Utilice discos de 1000 μg de kanamicina como un método rápido y sencillo para la identificación provisional de bacterias anaerobias gramnegativas.
- Resultados rápidos
- Formato de cartucho sencillo y listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Descripción | Discos de kanamicina |
| Concentración | 1000 μg/disco |
| Analitos detectables | Bacterias gramnegativas anaerobias |
| Formato | Disk, Cartucho |
| Tipo | Disco de kanamicina |
| Tipo de empaquetado | 5 carro/paquete. |
| Cantidad | 50 discos/cartucho (250 discos/pack) |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.