Learn More
WTW™ Juego de calibración Kal.Kit para el medidor de turbidez Turb™ 555T.
Código de producto. 15580665
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Turbidímetro Turb 555
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15580665 Turbidímetro Turb 555 cada uno
1 options
Código de producto. 15580665 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 600545
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El juego de calibración dedicado para el turbidímetro WTW™ Turb™ 555T incluye anillos de indexación y tejidos de limpieza
  • Juego de calibración que incluye cuatro viales a 0,02, 10,0, 100 y 1750 NTU
  • Para su uso con el turbidímetro de laboratorio avanzado de sobremesa Turb™ 555
  • El kit incluye tejidos y anillos de indexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro Turb 555
Incluye Cuatro viales a 0,02, 10,0, 100 y 1750 NTU, limpieza de tejidos y anillos de indexación