Learn More
Kainic acid, MedChemExpress
Descripción
Kainic acid is a potent agonist at excitatory amino acid receptor subtypes in the CNS.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kainic acid |
| CAS | 487-79-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H15NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 25 mg/mL (117.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(O)C[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)NC[C@@H]1C(C)=C |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.23 |
| Mostrar más |