Learn More
Éter tri-O-metoximetílico de kaempferol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 143724-66-7 |
| Fórmula molecular | C21H22O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O9/c1-24-10-27-14-6-4-13(5-7-14)20-21(29-12-26-3)19(23)18-16(22)8-15(28-11-25-2)9-17(18)30-20/h4-9,22H,10-12H2,1-3H3 |
| SMILES | COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(O)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-3,7-bis(metoximetoxi)-2-[4-(metoximetoxi)fenil]cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 418.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.1264 |