Learn More
Kaempferol, TRC
Código de producto. 18031440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031440 25 mg 25 miligramos
30040431 50 mg 50 miligramos
18072230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18031440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK10000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-18-3
Fórmula molecular C15 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Sinónimo Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 3'-Deoxyquercetin, 5,7,4'-Trihydroxyflavonol, C.I. 75640, CSU 2056, Indigo Yellow, Kaemferol, Kaempferol, Kaempherol, Kampcetin, Kempferol, NSC 407289, NSC 656277, Nimbecetin, Pelargidenolon, Pelargidenon, Populnetin, Rhamnolutein, Rhamnolutin, Robigenin, Swartziol, Trifolitin
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0477
Porcentaje de pureza >95%