Learn More
Kaempferol, Mikromol™
Código de producto. 18072510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18072510 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18072510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1542.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Kaempferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferol
CAS 520-18-3
Nombres de analitos o componentes Kaempferol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Kaempferol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 286.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0477 g/mol