Learn More
Kaempferol, MedChemExpress
Código de producto. 16496496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496496 100 mg 100 miligramos
16451736 500 mg 500 miligramos
16442247 50 mg 50 miligramos
16411136 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferol
CAS 520-18-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Kempferol Robigenin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (111.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O)C2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 286.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease