Learn More
Kaempferol, LoGiCal
Código de producto. 30460613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460613 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460613 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1542.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferol
CAS 520-18-3
Nombres de analitos o componentes Kaempferol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H10 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Kaempferol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 286.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286,0477 g/mol