Learn More
Éter di-O-metoximetílico de kaempferol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kaempferol Di-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 1329801-99-1 |
| Fórmula molecular | C19H18O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dihydroxy-7-(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O8/c1-23-9-25-12-5-3-11(4-6-12)19-18(22)17(21)16-14(20)7-13(26-10-24-2)8-15(16)27-19/h3-8,20,22H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | COCOc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(OCOC)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dihidroxi-7-(metoximetoxi)-2-[4-(metoximetoxi)fenil]cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1002 |