Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaempferol, 97 %
Product Code. 10872631 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10872631 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 10872631 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 434731000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Kaempferol
CAS 520-18-3
Punto de fusión 282°C to 286°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10O6
Número MDL MFCD00016938
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15,5322
Sinónimo kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
Clave InChI IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 286.24
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaempferol
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.