Learn More
Kaempferol-3-O-robinosídeo-7-O-glucosido, TRC
Código de producto. 30136799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136799 1 mg 1 miligramo
30135232 10 mg 10 miligramos
17959854 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1000401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114924-89-9
Fórmula molecular C33H40O20
Peso molecular (g/mol) 756.66
Sinónimo 3-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-galactopyranosyl]oxy]-7-(beta-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(4-hidroxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxi-2-il]oximetil-oxan-2-il]oxicromo-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)cc(O)c4C3=O)c6ccc(O)cc6)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Kaempferol-3-O-robinoside-7-O-glucoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H40O20/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(48-10)47-9-17-21(39)25(43)28(46)33(52-17)53-30-22(40)18-14(36)6-13(49-32-27(45)24(42)20(38)16(8-34)51-32)7-15(18)50-29(30)11-2-4-12(35)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-28,31-39,41-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,31+,32+,33-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 756.2113
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.