Learn More
Kaempferol 3-Ob -Rutinósido (nicotiflorina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kaempferol-3-O-Rutinoside |
| CAS | 17650-84-9 |
| Fórmula molecular | C27 H30 O15 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Nicotiflorin, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoglucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 594.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.1585 |