Learn More
Kaempferol 3-beta-soforósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kaempferol 3-beta-Sophoroside |
| CAS | 19895-95-5 |
| Fórmula molecular | C27H30O16 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone 3-β-D-sophoroside, Astragalin-2''-O-β-D-glucopyranoside, 3,4',5,7-Tetrahydroxy-flavone 3-Sophoroside 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone 3-β-Sophoroside, Kaempferol 3-O-Sophoroside, Kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside, Kaempferol 3-O-β-D-glucosyl-(2→1)-β-D-glucoside, Kaempferol 3-O-β-D-sophoroside, Kaempferol 3-O-β-sophoroside, Kaempferol 3-sophoroside, Kaempferol 3-β-sophoroside, Kaempherol 3-O-β-sophoroside, Sophoraflavonoloside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O16/c28-7-14-17(33)20(36)22(38)26(40-14)43-25-21(37)18(34)15(8-29)41-27(25)42-24-19(35)16-12(32)5-11(31)6-13(16)39-23(24)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,14-15,17-18,20-22,25-34,36-38H,7-8H2/t14-,15-,17-,18-,20+,21+,22-,25-,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)CC(C(O)=O)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 610.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.1534 |