Learn More
MedChemExpress Kaempferitrin
Código de producto. 16439048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16439048 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0628
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 578.52 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.12%
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Lespedin∣ Lespenephryl
Objetivo Insulin Receptor