Learn More
Kaempferitrin, TRC
Código de producto. 17949654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949654 5 mg 5 miligramos
17918314 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17949654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1001005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-38-2
Fórmula molecular C27 H30 O14
Peso molecular (g/mol) 578.52
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,7-bis[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, Kaempferitrin (6CI,7CI,8CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone 3,7-dirhamnoside, 3,7-Bis[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 3,7-O-α-L-dirhamnoside, Kaempferol 3,7-bisrhamnoside, Kaempferol 3,7-di-O-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-O-rhamnoside, Kaempferol 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol 3,7-di-α-L-rhamnoside, Kaempferol 3,7-dirhamnoside, Kaempferol 3-O-rhamnoside 7-O-rhamnoside, Kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside 7-O-α-L-rhamnopyranoside, Kaempferol-3,7-O-dirhamnose, Lespedin, Lespenephryl
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(4-hidroxifenilo)-3,7-bis[[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi]cromo-4-uno
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc(O)c3C2=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferitrin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.1636