Learn More
Kaempferide, TRC
Código de producto. 17968324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968324 25 mg 25 miligramos
17907164 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK10006025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-54-3
Fórmula molecular C16 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 300.26
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Flavone, 3,5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), Kaempferide (6CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone, 4'-Methoxykaempferol, 4'-Methylkaempferol, 4'-O-Methylkaempferol, 4'-O-Methylkaempherol, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavonol, Kaempferid, Kaempferol 4'-O-methyl ether, Kaempferol 4'-methyl ether, Kaempherol 4'-O-methyl ether, NSC 407294
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-metoxifenil)cromo-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c1-21-10-4-2-8(3-5-10)16-15(20)14(19)13-11(18)6-9(17)7-12(13)22-16/h2-7,17-18,20H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634