Learn More
Kaempferide, MedChemExpress
Código de producto. 16456528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456528 10 mg 10 miligramos
16419117 5 mg 5 miligramos
16412627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15449
MedChemExpress Kaempferide is an O-methylated flavonol, a type of chemical compound.
Kaempferide is an O-methylated flavonol, a type of chemical compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kaempferide
Forma física Solid
CAS 491-54-3
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Kaempferol 4'-O-methyl ether
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (66.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 300.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 99.42%