Learn More
Kadethrin, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30327973 100 mg
1 options
Código de producto. 30327973 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14500000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kadethrin
CAS 58769-20-3
Nombres de analitos o componentes Kadethrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H24 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O4S/c1-23(2)19(12-17-8-9-28-22(17)25)20(23)21(24)27-14-16-11-18(26-13-16)10-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,11-13,19-20H,8-10,14H2,1-2H3/b17-12+/t19-,20-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1(C)[C@@H](\C=C\2/CCSC2=O)[C@H]1C(=O)OCc3coc(Cc4ccccc4)c3
Nombre IUPAC (5-bencilfuran-3-il)metilo (1R,3S)-2,2-dimetil-3-[(E)-(2-oxotiolan-3-ilideno)metil]ciclopropano-1-carboxilato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 396.5
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1395 g/mol