Learn More
KAD-1229-d8 Hidrato de Calcio, TRC
Código de producto. 30389063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389063 10 mg
30393195 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK09000210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-13-1
Fórmula molecular C19H19D8NO4•1/2Ca
Peso molecular (g/mol) 361.51
Sinónimo (S)-2-Benzyl-4-oxo-4-(cis-perhydroisoindol-2-yl)butyric Acid-d8 Calcium Salt Hydrate, Mitiglinide-d8 Calcium Hydrate
SMILES [H][C@@]12[C@@](CN(C(C[C@@]([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C2)([H])CCCC1.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KAD-1229-d8 Calcium Hydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3.H2O/c21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);1H2/t15-,16+,17-;/m0./s1/i1D,2D,3D,6D,7D,10D2,17D;