Learn More
Hidrato de calcio KAD-1229, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KAD-1229 Calcium Hydrate |
| CAS | 207844-01-7 |
| Fórmula molecular | 2 C19 H24 N O3 . Ca . 2 H2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2H-Isoindole-2-butanoic acid, octahydro-γ-oxo-α-(phenylmethyl)-, calcium salt, hydrate (2:1:2), (αS,3aR,7aS)-, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, octahydro-γ-oxo-α-(phenylmethyl)-, calcium salt, dihydrate, (αS,3aR,7aS)- (9CI), (S)-2-Benzyl-4-oxo-4-(cis-perhydroisoindol-2-yl)butyric acid calcium salt dihydrate, Mitiglinide calcium dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C19H25NO3.Ca.2H2O/c2*21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;;;/h2*1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*15-,16+,17-;;;/m00.../s1 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].[O-]C(=O)[C@H](CC(=O)N1C[C@H]2CCCC[C@H]2C1)Cc3ccccc3.[O-]C(=O)[C@H](CC(=O)N4C[C@H]5CCCC[C@H]5C4)Cc6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | calcio; (2S)-4-[(3aS,7aR)-1,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroisoindol-2-il]-2-bencil-4-oxobutanoato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 704.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 704.335 |