Learn More
K858 (Racemic), MedChemExpress
Código de producto. 16487766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487766 100 mg 100 miligramos
16467988 10 mg 10 miligramos
16433917 50 mg 50 miligramos
16410458 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19966
MedChemExpress K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K858 (Racemic)
Forma física Solid
CAS 72926-24-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15N3O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (360.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN(C(C)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 277.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 99.83%