Learn More
Lewis Cuchilla de seguridad de bloqueo K710
Código de producto. 17778977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17778977 Negro, amarillo paquete de 12
1 options
Código de producto. 17778977 Proveedor Lewis N.º de proveedor K710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.18€
    500.88€ / paquete de 12
    Ahorro 108.30€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Lewis K710 es una cuchilla de seguridad, fácil de usar, de uso industrial con una campana extractora de seguridad de bloqueo automático de un solo tipo que protege al usuario de la exposición a la hoja.
  • Una vez que se pierde el contacto con la superficie de corte, la campana de seguridad con resorte se cierra y se bloquea sobre la hoja, lo que evita lesiones comunes al movimiento constante.
  • Lewis K710 dispone de dos ajustes de profundidad, un sencillo cambio de hoja sin herramientas y está diseñado de forma ergonómica para su uso con cualquier manos.
  • Fíjelo al cordón de la bobina CL-36 para una mejor retención.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la cuchilla de seguridad
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Negro, amarillo