Learn More
Kartell™ Mangueras metálicas K70
Descripción
Las mangueras de Kartell™ Sylicon K70 están fabricadas con silicona, lo que las convierte en una conexión transparente y flexible a varios componentes y accesorios.
- Flexible y transparente
- Aprobadas por la FDA, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), A 50p60 y EPC VI.1.3.2
- Resisten temperaturas de –60 °C a 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobadas por la FDA, USP, Clase VI, A 50p60 y EPC VI.1.3.2 |
| Diámetro interior (métrico) | 9 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |