Learn More
Kartell™ Mangueras metálicas K70
Código de producto. 10726352
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10726352 2 mm 10 metros
15712855 3 mm 10 metros
10736352 4 mm 10 metros
15722855 5 mm 10 metros
10207351 8 mm 10 metros
15742855 9 mm 10 metros
10023501 6 mm 10 metros
15732855 7 mm 10 metros
10535371 1 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10726352 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0392100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    12.10€ / 10 metros
    Ahorro 1.90€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las mangueras de Kartell™ Sylicon K70 están fabricadas con silicona, lo que las convierte en una conexión transparente y flexible a varios componentes y accesorios.
  • Flexible y transparente
  • Aprobadas por la FDA, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), A 50p60 y EPC VI.1.3.2
  • Resisten temperaturas de –60 °C a 200 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobadas por la FDA, USP, Clase VI, A 50p60 y EPC VI.1.3.2
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Cantidad de embalaje 10 m
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C