Learn More
uvex Orejeras K3
Código de producto. 17220311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
33 dB
Código de producto.
17220311 33 dB
1 options
Código de producto. 17220311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.95€
    30.59€ / paquete de 1
    Ahorro 2.36€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas de espuma con memoria extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Longitud ajustable, diadema acolchada para una comodidad óptima del usuario
  • Las almohadillas de espuma con memoria extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Su tamaño compacto es cómodo y ligero
  • Mayor aislamiento en rango de alta frecuencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, rojo
ANSI S3.1974 No
Material del cojín Espuma con memoria
Color del cojín Negro
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 33 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1
Incluye Longitud ajustable