Learn More
uvex Orejeras para cascos K2H
Código de producto. 17270311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
30 dB
Código de producto.
17270311 30 dB
1 options
Código de producto. 17270311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.45€
    33.76€ / 1 pares
    Ahorro 3.69€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas de espuma con memoria extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Adecuado para su uso con todos los cascos de seguridad Uvex™ (es posible que se necesiten adaptadores adicionales para algunos modelos)
  • Las almohadillas de espuma con memoria extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Rotación de 360° para posiciones de espera y de reposo
  • Fácil colocación cuando no están en uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 No
Material del cojín Espuma con memoria
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Cascos de seguridad Uvex™
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 30 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1
Incluye Longitud ajustable