Learn More
K252c, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | K252c |
| CAS | 85753-43-1 |
| Fórmula molecular | C20 H13 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,7,12,13-Tetrahydro-5H-Indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazol-5-one, Antibiotic K 252c, SD 1825, Staurosporine Aglycon, Staurosporinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O/c24-20-17-12(9-21-20)15-10-5-1-3-7-13(10)22-18(15)19-16(17)11-6-2-4-8-14(11)23-19/h1-8,22-23H,9H2,(H,21,24) |
| SMILES | O=C1NCc2c1c3c4ccccc4[nH]c3c5[nH]c6ccccc6c25 |
| Peso molecular (g/mol) | 311.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1059 |