Learn More
Thermo Scientific™ K252c, 99%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Blanquecino a marrón |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibe la proteína cinasa C |
| ensayo | 99% |
| CAS | 85753-43-1 |
| Fórmula molecular | C20H13N3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311,34 |
| Sinónimo | Estaurosporinona; 6,7,12,13-tetrahidro-5H-indolo[2,3-a]pirrolo[3,4-c]carbazol-5-ona |
| Solubilidad | Soluble en DMSO a 25 mm. También soluble en metanol. Insoluble en agua. |
| Mostrar más |