Learn More
HUBER Baño refrigerado K25
Código de producto. 10592284
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
256 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10592284 256 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10592284 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2012.0026.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Baño refrigerado con refrigerante natural K25
Baño refrigerado K25 con refrigerante natural
  • Intervalo de temperatura: De -30 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,35kW
  • Fuente de alimentación: De 220 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 l
Intervalo de temperatura De -30 °C a +200 °C
Modelo K25
Anchura (métrico) 295 mm
Altura (métrico) 256 mm
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz