Learn More
uvex Orejeras para casco dieléctrico K20H
Código de producto. 17797549 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro, amarillo
Código de producto.
17797549 Color: Negro, amarillo
1 options
Código de producto. 17797549 Proveedor uvex N.º de proveedor 2630220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    27.12€ / paquete de 1
    Ahorro 0.88€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las orejeras fabricadas con ABS ofrecen protección auditiva.
  • Orejeras de seguridad
  • Material de las orejeras: Copolímero de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS)
  • Buscar color (filtro): Negro/amarillo
  • Material de la almohadilla de las orejeras: Espuma (espuma con memoria)
  • Tamaños: L/M/S
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruido de alta frecuencia): 34 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruido de frecuencia media): 28 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruido de baja frecuencia): 20 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cojín Espuma con memoria
Material de la banda de sujeción ABS
Reducción del ruido nominal (RRN) 30 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Modelo Sobre la cabeza
Foldable Sí