Learn More
uvex Orejeras dieléctricas K200
Código de producto. 17250311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
28 dB
Código de producto.
17250311 28 dB
1 options
Código de producto. 17250311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25€
    15.07€ / paquete de 1
    Ahorro 1.18€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Los orejeras dieléctricas son adecuadas para entornos de trabajo con exposición a tensión eléctrica
  • Las almohadillas extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Diadema con ajuste de 360° para una protección óptima
  • El ajuste de la longitud permite un ajuste personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
ANSI S3.1974 No
Para utilizar con (aplicación) Exposición a tensión eléctrica
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1
Incluye Longitud ajustable