Learn More
uvex Orejeras plegables K2
Código de producto. 17230311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
31 dB
Código de producto.
17230311 31 dB
1 options
Código de producto. 17230311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.60€
    32.16€ / paquete de 1
    Ahorro 2.44€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas de espuma con memoria extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Las almohadillas de espuma con memoria extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • La diadema plegable es compacta y ligera
  • El diseño Hi-viz aumenta la visibilidad y la seguridad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde lima
ANSI S3.1974 No
Material del cojín Espuma con memoria
Color del cojín Negro
Gran visibilidad Sí
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 31 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Foldable Sí
EN 352.2002 EN 352-1