Learn More
uvex Orejeras para cascos K1H
Código de producto. 17260311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
27 dB
Código de producto.
17260311 27 dB
1 options
Código de producto. 17260311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    26.80€ / 1 pares
    Ahorro 2.05€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Adecuado para su uso con todos los cascos de seguridad Uvex™ (es posible que se necesiten adaptadores adicionales para algunos modelos)
  • Las almohadillas extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • Rotación de 360° para posiciones de espera y de reposo
  • Fácil colocación cuando no están en uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 No
Para utilizar con (equipo) Cascos de seguridad Uvex™
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Reducción del ruido nominal (RRN) 27 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1
Incluye Longitud ajustable