Learn More
K134, MedChemExpress
Código de producto. 16452428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16452428 5 mg 5 miligramos
16430229 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16452428
Marca: Medchem Express HYU00186
MedChemExpress K134 is a phosphodiesterase 3 (PDE3) inhibitor. The IC50s of K134 toward PDE3A, PDE3B, PDE5, PDE2 and PDE4 are 0.1, 0.28, 12.1, >300 and >300 μM, respectively.
K134 is a phosphodiesterase 3 (PDE3) inhibitor. The IC50s of K134 toward PDE3A, PDE3B, PDE5, PDE2 and PDE4 are 0.1, 0.28, 12.1, >300 and >300 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K134
CAS 189362-06-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo OPC33509
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCOC1=CC2=C(NC(C=C2)=O)C=C1)N(C3CC3)[C@H]4[C@H](O)CCCC4
Peso molecular (g/mol) 399.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.48
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation