Learn More
MedChemExpress K114
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (254.28 mM; Need ultrasonic) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 872201-12-2 |
| Peso molecular | 393.27 g/mol |