Descripción
- Orejeras de seguridad
- Material de las orejeras: Copolímero de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS)
- Buscar color (filtro): Negro/verde
- Material de la almohadilla de las orejeras: Espuma (espuma con memoria)
- Tamaños: L/M/S
- Valor H (valor de aislamiento acústico para ruido de alta frecuencia): 34 dB
- Valor M (valor de aislamiento acústico para ruido de frecuencia media): 26 dB
- Valor L (valor de aislamiento acústico para ruido de baja frecuencia): 18 dB
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cojín | Espuma con memoria |
| Material de la banda de sujeción | ABS |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 28 dB |
| Corded | N.º |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Desechables | Reutilizables |
| Metal Detectable | Sí |
| Color de la banda de sujeción | Negro |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Modelo | Sobre la cabeza |
| Mostrar más |