Learn More
K02288, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[6-Amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-pyridinyl]-phenol |
| CAS | 1431985-92-0 |
| Fórmula molecular | C20H20N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | K02288, 3-[6-Amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-pyridinyl]-phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N2O4/c1-24-17-9-13(10-18(25-2)19(17)26-3)16-8-14(11-22-20(16)21)12-5-4-6-15(23)7-12/h4-11,23H,1-3H3,(H2,21,22) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)c2cc(cnc2N)c3cccc(O)c3 |
| Peso molecular (g/mol) | 352.38 |