Learn More
asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad tipo 90 K-UB-90
Código de producto. 15914366 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
Peso (métrico):
152,50 kg
196,50 kg
N.º de puertas:
1
3
N.º de estantes:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Peso (métrico) N.º de puertas N.º de estantes unitSize
15914366 K90.060.110.050.UB.ST 152,50 kg 1 1 cada uno
15914376 K90.060.140.050.UB.3T 196,50 kg 3 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15914366 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3035800135362
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y larga duración: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Fácil de usar y seguro: La puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del armario completamente visible— acceso a todos los contenedores, 93° apertura de la puerta del ala
  • Caja fuerte: cajón equipado con cable de tierra, incluida abrazadera de serie, sumidero soldado con junta, cajones con cierre automático en caso de incendio.
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta y cajón bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas con zócalo (disponible opcionalmente), fácil desplazamiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción técnica, extracción de ambos compartimentos a través de una conexión de ventilación
  • Certificados
    • Resistencia al fuego de 90 minutos
    • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
    • Conformidad con EN 16121/16122
    • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Configuración 1 cajón de 10 L (chapa de acero con recubrimiento de polvo), 1 estante extraíble (panel recubierto de resina de melamina/PP)
Fondo exterior (métrico) 502 mm
Fondo interior (métrico) 381 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) Izquierda: 381 x 470 x 502 mm, parte derecha: 468 x 440 x 562 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 502 x 1102 x 601 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 601 mm
Altura (métrico) interior 502 mm
Modelo K90.060.110.050.UB.ST
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 152,50 kg
Anchura exterior (métrico) 1102 mm
Anchura (métrico) interior 470 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 19,76 in
Altura exterior (imperial) 23,66 in
Altura de la abertura (métrico) 502 mm
Material Acero
Tipo de producto Combi Gabinete de almacenamiento de seguridad
Anchura (imperial) exterior 43,39 in