Learn More
Anritsu™ Sondas con imán tipo K
Beskrivelse
- Diseñado para superficies fijas
- Disponible con forma cuadrada o redondo
- Sonda magnética que se une a la superficie de acero
- Contacto de termopar
Tekniske data
Tekniske data
| Exactitud | ± 1,4 °C (100 °C superficie) |
| Tiempo de análisis | 2,0 s |
| Descripción | Tamaño del cabezal: 32 × 27 × 34 mm (L × An × P) |
| Temperatura (métrico) | ≤ 400 °C |
| Tipo | Termopar K |
| Material | Cromel-alumel |
| Modelo | Cuadrado estándar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?