Learn More
K-Ras-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16480048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480048 5 mg 5 miligramos
16423597 50 mg 50 miligramos
16417578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18674
MedChemExpress K-Ras-IN-1 is a K-Ras inhibitor. K-Ras-IN-1 binds to K-Ras (WT), K-Ras (G12D), K-Ras (G12V), and H-Ras. K-Ras-IN-1 has potential for the research of pancreatic, colon and lung carcinomas.
K-Ras-IN-1 is a K-Ras inhibitor. K-Ras-IN-1 binds to K-Ras (WT), K-Ras (G12D), K-Ras (G12V), and H-Ras. K-Ras-IN-1 has potential for the research of pancreatic, colon and lung carcinomas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-Ras-IN-1
CAS 84783-01-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13NOS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (482.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(C1=CC=CC=C1O)N2CCCC2
Peso molecular (g/mol) 207.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.29
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease