Learn More
K-Ras(G12C) inhibitor 12, MedChemExpress
Código de producto. 16480068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480068 5 mg 5 miligramos
16447598 10 mg 10 miligramos
16433617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18707
MedChemExpress K-Ras(G12C) inhibitor 12 is a K-Ras(G12C) inhibitor, the half-maximum effective concentration (EC50) for K-Ras(G12C) inhibitor 12 in H1792 cells is 0.32 μM.
K-Ras(G12C) inhibitor 12 is a K-Ras(G12C) inhibitor, the half-maximum effective concentration (EC50) for K-Ras(G12C) inhibitor 12 in H1792 cells is 0.32 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-Ras(G12C) inhibitor 12
CAS 1469337-95-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17ClIN3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (37.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1CCN(C(CNC2=CC(I)=C(Cl)C=C2O)=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 449.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.67
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease