Learn More
K-Ras G12C-IN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16497528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497528 10 mg 10 miligramos
16437486 100 mg 100 miligramos
16431739 1 mg 1 miligramo
16413557 50 mg 50 miligramos
16410018 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18606
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-Ras G12C-IN-3
CAS 1629268-19-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19Cl3N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (66.12 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(C(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC(Cl)=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 453.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.75
Porcentaje de pureza 97.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease