Learn More
K-Ras G12C-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16493547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493547 50 mg 50 miligramos
16490008 5 mg 5 miligramos
16477528 10 mg 10 miligramos
16417486 100 mg 100 miligramos
16411739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18604
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-Ras G12C-IN-1
CAS 1629265-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23Cl2N3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (89.22 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(NCC(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 448.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.34
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease