Learn More
asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad tipo 90 Combi K-PHOENIX Vol. 2-90
Código de producto. 15944296 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior, 6 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior, 4 estantes extraíbles
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Tamaño de la unidad
15944296 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior, 6 estantes extraíbles cada uno
15924296 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior, 4 estantes extraíbles cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15944296 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3033400134256
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados en el exterior del armario para una mayor protección contra la corrosión.
  • Dos en uno: 2 compartimentos (separados verticalmente) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en un solo gabinete
  • Fácil de usar y seguro (compartimento con puerta plegable): Sistema de detención de apertura de puerta (estándar), extracción o almacenamiento cómodo y seguro de contenedores
  • Siempre cerrado (compartimento con puerta abatible): cierre automático de puertas en serie (TSA ) libera la puerta detenida después de aprox. 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente) / cerradura de cilindro
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad con EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior, 6 estantes extraíbles
Fondo exterior (métrico) 617 mm
Fondo interior (métrico) 524 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) Izquierda: 524 x 450 x 1742 mm, superior derecha: 542 x 491 x 862 mm, inferior derecha: 542 x 491 x 862 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 617 x 1197 x 1969 mm
Modelo de puerta Abatible, Plegado, Cierre automático
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1969 mm
Altura (métrico) interior 1742 mm
Modelo K90.196.120.MF.FWAC
N.º de puertas 2
N.º de estantes 9
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 551 kg
Anchura exterior (métrico) 1197 mm
Anchura (métrico) interior 450 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24,29 in
Altura exterior (imperial) 77,52 in
Altura de la abertura (métrico) 1742 mm
Material Acero
Tipo de producto Combi Gabinete de almacenamiento de seguridad
Anchura (imperial) exterior 47,13 in