Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad combinados con puertas de cierre automático K-PHOENIX-90
Tienda asecos ProductosDescripción
- Compartimentos de almacenamiento herméticamente sellados con paredes divisorias resistentes al fuego
- Sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción sólida y larga vida útil
- Puertas con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Sistema anticaídas de puertas abiertas de serie para el almacenamiento o la retirada de recipientes seguro y cómodo
- Puertas bloqueables con cilindro perfilado con posibilidad de un sistema de bloqueo existente
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Alineación fácil – Ayudas de ajuste para compensar desniveles en suelos
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Algunos modelos con cierre automático de puertas de serie que libera las puertas bloqueadas después de aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuración | 6 cajones, 6 estantes extraíbles, sumidero |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Modelo de puerta | Abatible |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos e inflamables |
| Incluye | 6 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 l |
| Capacidad portante | Cajones de 25 kg/5 L, estantes extraíbles de 25 kg/11 L con sumideros, carga máxima 600 kg |
| N.º de puertas | 3 |
| Revestimiento de superficie | Revestimiento de polvo |
| Peso (métrico) | 575 kg |
| Mostrar más |