Learn More
uvex Orejeras K Junior
Código de producto. 17727549 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Azul
Código de producto.
17727549 Color: Azul
1 options
Código de producto. 17727549 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    25.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.86€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las orejeras de protección Uvex K ofrecen una combinación impresionante de altos niveles de protección combinados con un gran diseño.
  • Superficie suave
  • Fácil de moldear
  • Cómodo de llevar
  • Peso reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 352-1
Reducción del ruido nominal (RRN) 35 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Modelo Sobre la cabeza
Foldable Sí