Learn More
uvex Orejeras K Junior
Código de producto. 17240311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
29 dB
Código de producto.
17240311 29 dB
1 options
Código de producto. 17240311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2600013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    25.34€ / paquete de 1
    Ahorro 1.91€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las orejeras de la serie K ofrecen un alto nivel de protección además de almohadillas extrasuaves y ligeras para una comodidad de larga duración.
  • Las almohadillas extrasuaves pueden usarse durante largos periodos de tiempo sin irritación
  • La diadema más corta es adecuada para anchos de hasta 14,5 cm
  • Fácilmente ajustable; para un ajuste individualizado
  • Diseño ligero y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa
ANSI S3.1974 No
Color del cojín Negro
Cojín de la banda de sujeción Sí
Modelo Serie K, Sobre la cabeza
Anchura (métrico) ≤ 14,5 cm
Reducción del ruido nominal (RRN) 29 dB
Corded N.º
Tipo de producto Orejeras
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Negro
Dieléctrico/a/s No
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-1